Kaliumbis(trimethylsilyl)amid 12% in Toluol
Lieferant: SILANE (PART OF CHEMPUR)
SILNSILS09635.25EA
0
EUR
SILNSILS09635.25
SILNSILS09635.100
Kaliumbis(trimethylsilyl)amid 12% in Toluol
Kaliumbis(trimethylsilyl)amid
Formel:
C₆H₁₈KNSi₂ |
MDL:
MFCD00010330 CAS-Nummer: 40949-94-8 EINECS: 424-100-2 |