D(+)-Turanose
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17895500EA 45 EUR
EHERC17895500
D(+)-Turanose
D(+)-Turanose
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁
Molecular Weight: 342,30 g/mol
MDL: MFCD00006606
CAS-Nummer: 547-25-1
EINECS: 208-918-5