D(+)-Cellobiose
Lieferant: Molekula
MOLE13810609-25GEA 116 EUR
MOLE13810609-25G
D(+)-Cellobiose
D(+)-Cellobiose
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁
Molecular Weight: 342,30 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00136034
CAS-Nummer: 528-50-7
EINECS: 208-436-5