D(+)-Cellobiose ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
A14553.14EA 84.6 EUR
A14553.14 A14553.06 A14553.22
D(+)-Cellobiose ≥98%
D(+)-Cellobiose
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁
Molecular Weight: 342,30
Schmelzpunkt: 234 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00136034
CAS-Nummer: 528-50-7
EINECS: 208-436-5