D(+)-Cellobiose 98%
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO108460250EA 112 EUR
ACRO108460250 ACRO108461000 ACRO108465000 ACRO108460050
D(+)-Cellobiose 98%
D(+)-Cellobiose
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁
Molecular Weight: 342,30 g/mol
Schmelzpunkt: 239 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00136034
CAS-Nummer: 528-50-7
EINECS: 208-436-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Solubility (5 % in water) Clear colorless
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Specific optical rotation +33° to +35° (20°C, 589 nm) (c=1, water) (after 15 h)