Tetrabutylphosphoniumhydroxid 40% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL438294-100MLEA 203 EUR
SIAL438294-100ML
Tetrabutylphosphoniumhydroxid 40% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylphosphonium hydroxide
Formel: C₁₆H₃₇OP
Molecular Weight: 276,45 g/mol
MDL: MFCD00068456
EINECS: 238-528-0
UN: 3267
ADR: 8,II