3-Fluor-5-(trifluormethoxy)anilin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
H34129.MDEA 74.2 EUR
H34129.MD H34129.03
3-Fluor-5-(trifluormethoxy)anilin ≥97%
3-Fluor-5-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₅F₄NO
MDL: MFCD18783229
CAS-Nummer: 1352999-96-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III