4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorpyridin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
B23815.06EA 146 EUR
B23815.06 B23815.03
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorpyridin 98%
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
Formel: C₅H₂F₄N₂
Molecular Weight: 166,08
Schmelzpunkt: 84…87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010855
CAS-Nummer: 1682-20-8