Erucasäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL45630-1KG-FEA 173 EUR
SIAL45630-1KG-F
Erucasäure, Sigma-Aldrich®
Erucasäure
Formel: C₂₂H₄₂O₂
Molecular Weight: 338,58 g/mol
MDL: MFCD00063188
CAS-Nummer: 112-86-7
EINECS: 204-011-3