Erucasäure
Lieferant: Cayman Chemical
CAYM90175-500EA
93
EUR
CAYM90175-500
CAYM90175-100
CAYM90175-250
CAYM90175-50
Erucasäure
Erucasäure
Formel:
C₂₂H₄₂O₂ Molecular Weight: 338,58 g/mol |
MDL:
MFCD00063188 CAS-Nummer: 112-86-7 EINECS: 204-011-3 |