Mesitylessigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL554286-25GEA 291 EUR
SIAL554286-25G
Mesitylessigsäure, Sigma-Aldrich®
Mesitylessigsäure
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Molecular Weight: 178,23 g/mol
MDL: MFCD00014368
CAS-Nummer: 4408-60-0
EINECS: 224-556-0