Triacontyltrichlorsilan
Lieferant: SILANE (PART OF CHEMPUR)
SILNSILS16725.10EA
0
EUR
SILNSILS16725.10
SILNSILS16725.25
SILNSILS16725.100
Triacontyltrichlorsilan
Triacontyltrichlorosilane
Formel:
C₃₀H₆₁Cl₃Si |
CAS-Nummer:
70851-48-8 EINECS: 274-933-9 |