Eicosyltrichlorsilan
Lieferant: SILANE (PART OF CHEMPUR)
SILNSILS08600.10EA
0
EUR
SILNSILS08600.10
SILNSILS08600.25
Eicosyltrichlorsilan
Eicosyltrichlorosilane
Formel:
C₂₀H₄₁Cl₃Si |
CAS-Nummer:
18733-57-8 EINECS: 242-545-9 |