Isobutyltrichlorsilan
Lieferant: SILANE (PART OF CHEMPUR)
SILNSILS10125.100EA
223
EUR
SILNSILS10125.100
SILNSILS10125.25
Isobutyltrichlorsilan
Isobutyltrichlorsilan
Formel:
C₄H₉Cl₃Si |
MDL:
MFCD00053185 CAS-Nummer: 18169-57-8 EINECS: 242-053-4 |