D(+)-Cellobioseoctaacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL101575-25GEA 95.8 EUR
SIAL101575-25G
D(+)-Cellobioseoctaacetat, Sigma-Aldrich®
D(+)-Cellobioseoctaacetat
Formel: C₂₈H₃₈O₁₉
Molecular Weight: 678,59 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009600
CAS-Nummer: 5346-90-7
EINECS: 226-304-5