Kaliumhexafluorozirkonat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
86102.A3EA
255
EUR
86102.A3
86102.36
Kaliumhexafluorozirkonat ≥99%
Potassium hexafluorozirconate
For manufacture of metallic zirconium
Formel:
F₆K₂Zr Molecular Weight: 283,41 Dichte: 3,48 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042547 CAS-Nummer: 16923-95-8 EINECS: 240-985-6 UN: 3288 ADR: 6.1,III |