Nonylphenol (Isomerengemisch), PESTANAL® analytischer Standard, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
46018-1GEA
59.4
EUR
46018-1G
Nonylphenol (Isomerengemisch), PESTANAL® analytischer Standard, Supelco®
Nonylphenol (Isomerengemisch)
Formel:
C₁₅H₂₄O Molecular Weight: 220,35 g/mol |
MDL:
MFCD00002396 CAS-Nummer: 84852-15-3 EINECS: 284-325-5 UN: 3145 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...