1-Methoxy-2-butanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL479756-5MLEA 65.8 EUR
SIAL479756-5ML
1-Methoxy-2-butanol, Sigma-Aldrich®
1-Methoxy-2-butanol
Formel: C₅H₁₂O₂
Molecular Weight: 104,15 g/mol
MDL: MFCD00059143
CAS-Nummer: 53778-73-7
EINECS: 258-763-2