2,2,2-Trifluorethylmethylether ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L17887.06EA 50.4 EUR
L17887.06 L17887.14
2,2,2-Trifluorethylmethylether ≥99%
2,2,2-Trifluorethylmethylether
Formel: C₃H₅F₃O
Molecular Weight: 114,07 g/mol
Siedepunkt: 30 °C
Dichte: 1,156
Flammpunkt: –8 °C (–18 °F)
MDL: MFCD00236114
CAS-Nummer: 460-43-5
UN: 1993
ADR: 3,I