4'-Ethoxy-2'-hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL579173-5GEA 254 EUR
SIAL579173-5G
4'-Ethoxy-2'-hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Ethoxy-2'-hydroxyacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₃
MDL: MFCD00100624
CAS-Nummer: 37470-42-1