Dichlordioctylsilan
Lieferant: SILANE (PART OF CHEMPUR)
SILNSILS07665.5EA
0
EUR
SILNSILS07665.5
SILNSILS07665.25
Dichlordioctylsilan
Dioctyldichlorosilane
Formel:
C₁₆H₃₄Cl₂Si |
MDL:
MFCD01074472 CAS-Nummer: 18416-07-4 UN: 2987 ADR: 8,II |