Dichlordioctylsilan ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
42599.09EA 82.2 EUR
42599.09 42599.18
Dichlordioctylsilan ≥97%
Dioctyldichlorosilane
Formel: C₁₆H₃₄Cl₂Si
Siedepunkt: 145 °C (0,2 mmHg)
Dichte: 0,940
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01074472
CAS-Nummer: 18416-07-4
UN: 2987
ADR: 8,II