3'-Bromacetophenondiethylketal 96% stabilisiert

Achtung


Stabilisierung: stabilisiert mit Kaliumcarbonat

H32157.14EA 148.72 EUR
H32157.14
3'-Bromacetophenondiethylketal 96% stabilisiert
3'-Bromacetophenondiethylketal
Formel: C₁₂H₁₇BrO₂
Molecular Weight: 273,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14636457
CAS-Nummer: 480439-43-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR