Benzyl-4-bromphenylketon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
B22159.03EA
44.4
EUR
B22159.03
B22159.06
Benzyl-4-bromphenylketon ≥98%
Benzyl-4-bromphenylketon
Formel:
C₁₄H₁₁BrO Molecular Weight: 275,14 g/mol Schmelzpunkt: 109…112 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016331 CAS-Nummer: 2001-29-8 EINECS: 000-000-0 |