2,3-Dibrom-3-phenylpropiophenon
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT7G-914.500EA
0
EUR
BIOT7G-914.500
BIOT7G-914.1
2,3-Dibrom-3-phenylpropiophenon
2,3-Dibrom-3-phenylpropiophenon
Formel:
C₁₅H₁₂Br₂O |
MDL:
MFCD00017861 CAS-Nummer: 611-91-6 EINECS: 210-282-9 |