Benzophenon-[D10] (99% D), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL471178-1GEA 370 EUR
SIAL471178-1G SIAL471178-5G
Benzophenon-[D10] (99% D), Sigma-Aldrich®
Benzophenon-[D10]
Formel: C₁₃D₁₀O
CAS-Nummer: 22583-75-1
EINECS: 245-107-5