Maltohexaose, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALM9153-500MGEA 727 EUR
SIALM9153-500MG SIALM9153-100MG
Maltohexaose, Sigma-Aldrich®
Maltohexaose
Formel: C₃₆H₆₂O₃₁
MDL: MFCD00083650
CAS-Nummer: 34620-77-4