Maltoheptaose, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIALM7753-500MGEA 876 EUR
SIALM7753-500MG SIALM7753-50MG SIALM7753-100MG
Maltoheptaose, Sigma-Aldrich®
Maltoheptaose
Formel: C₄₂H₇₂O₃₆
Molecular Weight: 1152,9995 g/mol
MDL: MFCD00064605
CAS-Nummer: 34620-78-5
EINECS: 252-119-4