3-Brombenzaldehydethylenacetal
Lieferant: BEPHARM LTD.
BEPHB7663EA 0 EUR
BEPHB7663
3-Brombenzaldehydethylenacetal
3-Brombenzaldehydethylenacetal
Formel: C₉H₉BrO₂
Molecular Weight: 229,07
MDL: MFCD00003209
CAS-Nummer: 17789-14-9
EINECS: 241-766-8