3-Brombenzaldehydethylenacetal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL197610-25GEA 92.7 EUR
SIAL197610-25G
3-Brombenzaldehydethylenacetal, Sigma-Aldrich®
3-Brombenzaldehydethylenacetal
Formel: C₉H₉BrO₂
Molecular Weight: 229,07
MDL: MFCD00003209
CAS-Nummer: 17789-14-9
EINECS: 241-766-8