3-Thiophenboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-2553-25GEA 901 EUR
COBBPN-2553-25G COBBPN-2553-5G COBBPN-2553-1G
3-Thiophenboronsäurepinakolester
3-Thiophenboronsäurepinakolester
Formel: C₁₀H₁₅BO₂S
Molecular Weight: 210,1009 g/mol
MDL: MFCD05663893
CAS-Nummer: 214360-70-0