Phenyl-2-pyridylketonoxim, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL301884-5GEA
73.5
EUR
SIAL301884-5G
Phenyl-2-pyridylketonoxim, Sigma-Aldrich®
Phenyl-2-pyridylketonoxim
Formel:
C₁₂H₁₀N₂O Molecular Weight: 198,22 g/mol |
MDL:
MFCD00006310 CAS-Nummer: 1826-28-4 EINECS: 217-374-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |