2-Amino-5-brombenzoylpyridin
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0064.01EA 1014 EUR
PROOMM0064.01
2-Amino-5-brombenzoylpyridin
2-Amino-5-brombenzoylpyridin
Formel: C₁₂H₉BrN₂O
CAS-Nummer: 1563-56-0
EINECS: 216-352-5