6-(Trifluormethyl)nicotinoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
640069-1G 640069-5G
SIAL640069-1GEA 124 EUR
SIAL640069-1G SIAL640069-5G
6-(Trifluormethyl)nicotinoylchlorid, Sigma-Aldrich®
6-(Trifluormethyl)nicotinoylchlorid
Formel: C₇H₃ClF₃NO
Molecular Weight: 209,5530 g/mol
MDL: MFCD01862645
CAS-Nummer: 358780-13-9
UN: 3265
ADR: 8,II