2-Methoxyisonicotinamid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBSPB06368.1EA
0
EUR
MAYBSPB06368.1
MAYBSPB06368.10
2-Methoxyisonicotinamid
2-Methoxyisonicotinamid
Formel:
C₇H₈N₂O₂ |
MDL:
MFCD00174337 CAS-Nummer: 105612-50-8 |