2-Methoxyisonicotinamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPY-7030-1GEA
185
EUR
COBBPY-7030-1G
COBBPY-7030-5G
2-Methoxyisonicotinamid
2-Methoxyisonicotinamid
Formel:
C₇H₈N₂O₂ |
MDL:
MFCD00174337 CAS-Nummer: 105612-50-8 |