2-Amino-4-methoxynicotinonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6193-5GEA 485 EUR
COBBHC-6193-5G COBBHC-6193-1G
2-Amino-4-methoxynicotinonitril
2-Amino-4-methoxynicotinonitril
Formel: C₇H₇N₃O
MDL: MFCD00975441
CAS-Nummer: 98651-70-8