2-Chlornicotinoylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBBTB06401.1EA
0
EUR
MAYBBTB06401.1
CHMPBTB06401.250
2-Chlornicotinoylchlorid
2-Chlornicotinoylchlorid
Formel:
C₆H₃Cl₂NO Molecular Weight: 176,00 g/mol |
MDL:
MFCD00051677 CAS-Nummer: 49609-84-9 UN: 3261 ADR: 8,II |