2-Bromisonicotinamid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L19854.06EA 227.76 EUR
L19854.06 L19854.03
2-Bromisonicotinamid ≥97%
2-Bromisonicotinamid
Formel: C₆H₅BrN₂O
Schmelzpunkt: 192 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234156
CAS-Nummer: 29840-73-1
EINECS: 000-000-0