2-Amino-5-brom-4-methoxynicotinonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6318-5GEA 1110 EUR
COBBHC-6318-5G COBBHC-6318-1G
2-Amino-5-brom-4-methoxynicotinonitril
2-Amino-5-brom-4-methoxynicotinonitril
Formel: C₇H₆BrN₃O
MDL: MFCD09801018
CAS-Nummer: 951884-75-6