Kupfer(II)isopropoxid ≥98% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
35821.03EA
63.2
EUR
35821.03
35821.14
35821.06
Kupfer(II)isopropoxid ≥98% (Metall-Basis)
Kupfer(II)isopropoxid
Formel:
C₆H₁₄CuO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00074982 CAS-Nummer: 23578-23-6 UN: 3181 ADR: 4.1,III |