Lanthan(III)isopropoxid (40% La)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
14616.02EA 51 EUR
14616.02 14616.04 14616.09
Lanthan(III)isopropoxid (40% La)
Lanthan(III)isopropoxid
Formel: C₉H₂₁LaO₃
Molecular Weight: 316,18
Siedepunkt: 170 °C (0,04 mmHg) (Subl.)
Schmelzpunkt: 120…128 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015305
CAS-Nummer: 19446-52-7
ADR: 4.1,III