Lanthan(III)isopropoxid 98%
Gefahr
ACRO383640050EA 293 EUR
ACRO383640050 ACRO383640010
Lanthan(III)isopropoxid 98%
Lanthan(III)isopropoxid
Formel: C₉H₂₁LaO₃
Molecular Weight: 316,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015305
CAS-Nummer: 19446-52-7
UN: 2925
ADR: 4.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥97.5 %