4,5-Dimethoxyisatosäureanhydrid
Lieferant: FLUOROCHEM LTD (CHEMPUR)
FLUO011695-5GEA 139 EUR
FLUO011695-5G FLUO011695.1G
4,5-Dimethoxyisatosäureanhydrid
4,5-Dimethoxyisatosäureanhydrid
Formel: C₁₀H₉NO₅
MDL: MFCD03426390
CAS-Nummer: 20197-92-6