8-Fluor-2-chinolinol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPY-7952-1GEA
171
EUR
COBBPY-7952-1G
COBBPY-7952-5G
8-Fluor-2-chinolinol
8-Fluor-2-chinolinol
Formel:
C₉H₆FNO |
MDL:
MFCD12026113 CAS-Nummer: 71738-83-5 |