4-Methoxybenzoesäureanhydrid
Lieferant: CHEMPUR
CHMPBTB14618.250EA 0 EUR
CHMPBTB14618.250 MAYBBTB14618.1
4-Methoxybenzoesäureanhydrid
4-Methoxybenzoic anhydride
Formel: C₁₆H₁₄O₅
MDL: MFCD00017175
CAS-Nummer: 794-94-5
EINECS: 212-345-6