Trypanblau
Lieferant: Molekula
MOLEM23372978EA 0 EUR
MOLEM23372978
Trypanblau
Trypanblau
Formel: C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
Molecular Weight: 960,82 g/mol
MDL: MFCD00003969
CAS-Nummer: 72-57-1
EINECS: 200-786-7