Trypanblau 60% (Farbstoffgehalt)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A18600.36EA
352
EUR
A18600.36
A18600.14
A18600.22
Trypanblau 60% (Farbstoffgehalt)
Trypanblau
Used in dye exclusion studies in cell culture
Formel:
C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄ Molecular Weight: 960,82 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003969 CAS-Nummer: 72-57-1 EINECS: 200-786-7 |