4-(4-Fluorbenzyloxy)benzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
A17657.06EA 64.1 EUR
A17657.06 A17657.14
4-(4-Fluorbenzyloxy)benzaldehyd ≥97%
4-(4-Fluorbenzyloxy)benzaldehyd
Formel: C₁₄H₁₁FO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173650
CAS-Nummer: 56442-17-2