3',5'-Dimethyl-2'-hydroxyacetophenon
Lieferant: CHEMPUR
FLUO012076.25GEA 161 EUR
FLUO012076.25G CHMPFL12076.POR
3',5'-Dimethyl-2'-hydroxyacetophenon
3',5'-Dimethyl-2'-hydroxyacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,2000 g/mol
MDL: MFCD01631133
CAS-Nummer: 1198-66-9